VWR®, 数显式干浴器
供应商: VWR Collection
VWRI460-0349EA 10569 CNY
VWRI460-0349 VWRI460-0350
VWR®, 数显式干浴器
干浴器 数显型干浴器
多用途、高功率、恒温的VWR®数显型干浴器非常经济、通用和紧凑。这些数显型号可提供可重现的结果,出色的温度均匀性,是多种应用的理想选择。温度校准模式允许用户将设备校准到外部温度设备。在定时模式下,当时间达到零且设备达到设定点温度时,将发出警报声。
  • 紧凑的设计,占地面积小
  • 温度范围从5到120℃
  • 当温度达到40°C时,热警告会亮起
  • VWR®可互换模块化加热块,用于容量为0.2至50毫升的管道
  • 可在18至33°C,20至80%相对湿度下使用,无冷凝
这些多功能单元非常适合培养和激活培养物,酶反应,免疫测定,变性蛋白质,DNA应用,ELISA,熔点/沸点和各种其他实验室程序。
微处理器控制:PID微处理器温度控制,带可选外部RTD探头,温度稳定性低至±0.1°C,温度均匀性低至±0.1°C。样品可快速准确加热至设定温度,加热至100ºC的时间为16分钟。温度以0.1°C的增量进行调节。
LED显示屏:触摸板控件带有易于阅读的独立LED显示屏,可显示温度和时间。显示设定点和实际温度。计时器显示经过的时间,或者当编程到用户定义的限制时,将在时间到零时关闭设备。
装置具有独立的可互换,模块化加热块,可容纳各种样品容器,例如微管,离心管,样品瓶,微孔板和PCR条或试管。加热块包括一个温度计孔,并使试管和块体接触更紧密,以最大程度地保持热量。所有干浴器均包括用于安装探头套件的内置支撑杆支架。
Certifications: 已通过TUV认证,符合RoHS。
订购须知 随货不带加热块,请单独订购。可选的外部温度探针套件监测加热块或样品的实际温度。
Caution: 为避免可能发生的电气风险,请勿用水或其他液体填充或堵塞开口。该设备仅设计用于干浴/恒温箱。
* RT =环境温度