Phenol 99+%, loose crystals 用于生物化学
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
180781000 180785000
ACRO180781000EA 0 CNY
ACRO180781000 ACRO180785000
Phenol 99+%, loose crystals 用于生物化学
Phenol
分子式: C₆H₅OH
沸点: 182 °C (760 mmHg)
溶点: 39…42 °C
密度: 1,07 g/cm³
闪点: 79 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00002143
CAS号: 108-95-2
UN号: 1671
ADR: 6.1,II