2,2,4-三甲基戊烷, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
供应商: VWR Chemicals
|
Danger
|
VWRC85821.230EA
2467
CNY
VWRC85821.230
VWRC85821.269
2,2,4-三甲基戊烷, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
2,2,4-三甲基戊烷
分子式:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ 沸点: 99,2 °C (1013 hPa) 溶点: –107 °C 密度: 0,692 g/cm³ (20 °C) 闪点: –12 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00008943 CAS号: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN号: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 13,05212 |
|
产品技术规格
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99.5-100 % |
Residue after evaporation | 0-0.001 % w/w |
Water (KF) | 0-0.005 % w/w |
Acidity (as Acetic acid) | 0-0.003 % |