叔丁基甲基醚, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
供应商: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: MTBE, 甲基叔丁基醚
VWRC85814.230EA 603.75 CNY
VWRC85814.230 VWRC85814.269
叔丁基甲基醚, anhydrous (max. 0.005% H₂O)
叔丁基甲基醚
分子式: (CH₃)₃COCH₃
沸点: 55,2 °C (1013 hPa)
密度: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
闪点: −28 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008812
CAS号: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN号: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Assay (GC, on anhydrous basis) 99-100 %
Acidity 0-0.001 meq/g
Peroxides (as H202) 0-0.0005 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w