单道移液器,高性能,可调量程,VWR Signature™
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
89079-964 89079-970 89079-974 89079-976
VWRU89079-964EA 4750 CNY
VWRU89079-964 VWRU89079-970 VWRU89079-974 VWRU89079-976
单道移液器,高性能,可调量程,VWR Signature™
移液管和移液器 移液器
这款移液器采用人体工程学设计,移液舒适,准确性和精确度高。 是关键应用的理想选择。
  • 扩展的弯曲手指支撑使移液器能够在食指上保持平衡
  • 按压力和体积调节力均已大大降低,以消除重复移液产生的疲劳
  • 可以使用微轮或分配器按钮连续调节量程
  • 锁定机制可防止仪器在使用过程中量程的意外变动
  • 易握式弹出系统可调节弹出高度
  • 吸头弹出器的不锈钢结构可防止腐蚀和弯曲
  • 可完全可高压灭菌
Delivery information: 随附用于实验室内校准的工具和一年保修。