单道固定量程移液器, VWR Signature™
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
83009-768 83009-776
VWRU83009-768EA 4958 CNY
VWRU83009-768 VWRU83009-776
单道固定量程移液器, VWR Signature™
移液管和移液器 移液器
这些移液器非常适合重复转移特定体积的应用。 细长的移液器可以舒适地放在任意一只手上,无论大手还是小手。
  • 可以使用十个固定量程
  • 细长的吸头杆适用通用吸头
  • 可移除和可调节的吸头推出器
  • 可完全高温高压灭菌
此外,免维护的密封件和高度抛光的活塞可提供出色的准确度和精确度,并且可以对移液器进行重复高温高压灭菌,而无需重新校准。 耐腐蚀的不锈钢吸头弹出器是可移除的,可以到狭窄的试管中移液,并且可以调节以适应各种类型的吸头。 细长的锥形吸头杆可适配通用吸头,并且具有很高的耐化学腐蚀性。