三羟甲基氨基甲烷 ≥99.0% (基于干燥的物质), BAKER ANALYZED®, 生化试剂 用于液相色谱, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Management of Change (MOC) category = N
BAKR4099-07EA
0
CNY
BAKR4099-07
BAKR4099-06
三羟甲基氨基甲烷 ≥99.0% (基于干燥的物质), BAKER ANALYZED®, 生化试剂 用于液相色谱, J.T.Baker®
三羟甲基氨基甲烷
分子式:
NH₂C(CH₂OH)₃ 沸点: 357 °C (1013 hPa) 溶点: 169…172 °C 密度: 1,328 g/cm³ (20 °C) 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00004679 CAS号: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |
|
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≥99.0% |
Appearance | Passes Test |
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) | ≥99.0 % |
Absorbance of a 40% Solution - 280 nm | ≤0.200 |
Absorbance of a 40% Solution - 400 nm | ≤0.020 |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) | ≤2 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |