硫酸 50% (w / w), BAKER ANALYZED®, 实验室试剂, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Danger
BAKR9696-03EA 781 CNY
BAKR9696-03 BAKR9696-09
硫酸 50% (w / w), BAKER ANALYZED®, 实验室试剂, J.T.Baker®
硫酸
分子式: H₂SO₄
沸点: ∼100 °C (1013 hPa)
密度: 1,1…1.4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00064589
CAS号: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN号: 2796
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 49 - 51 %
Assay (as H₂SO₄) (by acidimetry) 49 - 51 %
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
Trace Impurities - Heavy Metals ≤0.5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm