磷酸氢二钠七水合物 98.0-102.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Warning
BAKR3824-07EA 0 CNY
BAKR3824-07 BAKR3824-05 BAKR3824-01 BAKR3824-R BAKR3824-09
磷酸氢二钠七水合物 98.0-102.0%, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
分子式: HNa₂O₄P·7H₂O
溶点: 48 °C
密度: 1,7 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00149180
CAS号: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7