碳酸钠一水合物 ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
供应商: Avantor
BAKR3598-07EA 0 CNY
BAKR3598-07 BAKR3598-09
碳酸钠一水合物 ≥99.5%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
碳酸钠一水合物
分子式: Na₂CO₃·1H₂O
MDL编号: MFCD00149177
CAS号: 5968-11-6