钙、钾、钠离子测试仪,LAQUAtwin Ca-11 / K-11 / Na-11
供应商: HORIBA
3200689160 3200689161 3200689159
HORI3200689160EA 4967.57 CNY
HORI3200689160 HORI3200689161 HORI3200689159
钙、钾、钠离子测试仪,LAQUAtwin Ca-11 / K-11 / Na-11
电化学仪器 离子计
这些防水的笔式电化学测试仪可以直接测量0.3 ml样品(或利用取样片B取样0.05ml)中的钙、钾或钠浓度。独特的平面传感器允许测量粘性液体,固体,甚至粉末样品。传感器不需要浸入样品中,几滴就足够了。
  • 自动标准识别,可更改高、低校准值
  • 自动保持/自动稳定
  • 耐用的防水ABS外壳,带背光的LCD显示屏
  • 30分钟后自动关机,低电池电量指示灯
  • 400小时电池寿命(无背光连续使用)
  • 无需烧杯校准仪表或测量样品
  • 可更换电极
该测量仪适用于农业和食品检测等不同领域的研究和工业应用。
Delivery information: 标配传感器,150 ppm和2000 ppm标准溶液(每瓶14 ml),2× CR2032电池,储存箱,滴管和说明书。备用传感器需单独订购。