硝酸根离子测试笔,LAQUAtwin NO3-11/NO3-11C/NO3-11S
供应商: HORIBA
3200689163 3200689162 3200689164
HORI3200689163EA 7783.21 CNY
HORI3200689163 HORI3200689162 HORI3200689164
硝酸根离子测试笔,LAQUAtwin NO3-11/NO3-11C/NO3-11S
电化学仪器 离子计
袖珍式硝酸根离子测试笔,结构简单,操作简便。只需几秒,即可获得单滴样品的精确读数。
  • 采用独有的扁平式传感器,厚度仅0.8mm,可实现单滴样品的快速精确测量
  • 一次测量所需的最低样品量仅为0.3ml
  • 可通过选配取样B片,实现最低50ul样品的测量
  • 灵活多样的测量方式,可支持浸没、滴液、舀取、擦拭等多种测量方式
  • 可测量样品的形式包括液体、固体、粉末、纸张、织物、薄膜
  • 缓冲液自动识别功能
  • 温度补偿功能
  • 测量方式可选自动保持或自动稳定
  • 自动关机功能
  • 传感器可拆卸,支持后续单独更换
  • 低电量指示
  • 故障报错提示
  • 带背光灯的显示屏,可在昏暗的环境下操作
  • IP67防护等级
  • 整机质保1年,电极质保六个月
可提供三种型号:NO3-11是一般测试的理想型号,NO3-11C是农作物测试的理想型号,NO3-11S是土壤测试的理想型号。
测量原理:离子选择电极
外壳材质:ABS环氧树脂
传感器材质:扁平式玻璃传感器
电池使用寿命:连续运行约400小时(无背光灯情况下)
Delivery information: 所有型号均配有传感器S040,2× CR2032电池,储存箱,滴管和说明书。
NO3-11还包括:150ppm和2000ppm标准溶液(每种14ml),5片取样片B。
NO3-11C还包括:300 ppm和5000 ppm标准溶液(每种14 ml)。
NO3-11S还包括:30ppm和300ppm标准溶液(每种14ml),100片取样片B。