电导率测试笔,LAQUAtwin EC-11/EC-22/EC-33
供应商: HORIBA
3999960125 3999960126 3999960127
HORI3999960125EA 1166.58 CNY
HORI3999960125 HORI3999960126 HORI3999960127
电导率测试笔,LAQUAtwin EC-11/EC-22/EC-33
电化学仪器 电导率仪
袖珍式电导率测试笔,结构简单,操作简便。只需几秒,即可获得单滴样品的精确读数。
  • 采用独有的扁平式传感器,厚度仅0.8mm,可实现单滴样品的快速精确测量
  • 一次测量所需的最低样品量仅为0.12ml
  • 灵活多样的测量方式,可支持浸没、滴液、舀取等多种测量方式
  • 缓冲液自动识别功能
  • 测量方式可选自动保持或自动稳定
  • 自动关机功能
  • 传感器可拆卸,支持后续单独更换
  • 低电量指示
  • 故障报错提示
  • 带背光灯的显示屏,可在昏暗的环境下操作
  • IP67防护等级
  • 整机质保1年,电极质保六个月
提供三种不同型号:EC-11仅测量电导率(两点校准),EC-22测量电导率和温度(三点校准),EC-33测量电导率、温度和TDS(三点校准)。
测量原理:钛/铂黑电极
外壳材质:ABS环氧树脂
传感器材质:钛/铂黑
Delivery information: 所有型号均包含:电导率测试笔,1413uS/cm & 12.88mS/cm缓冲液各1支,每支14ml,调节液(4ml),滴管,电池,操作手册,储存盒。更换电极需单独订购。