pH测试笔,LAQUAtwin pH-11/pH-22/pH-33
供应商: HORIBA
3999960122 3999960123 3999960124
HORI3999960122EA 1258.07 CNY
HORI3999960122 HORI3999960123 HORI3999960124
pH测试笔,LAQUAtwin pH-11/pH-22/pH-33
电化学仪器 多参数测量仪
袖珍式pH测试笔,结构简单,操作简便。只需几秒,即可获得单滴样品的精确读数。
  • 采用独有的扁平式传感器,厚度仅0.8mm,可实现单滴样品的快速精确测量
  • 一次测量所需的最低样品量仅为0.1ml
  • 可通过选配取样B片,实现最低50ul样品的测量
  • 灵活多样的测量方式,可支持浸没、滴液、舀取、擦拭等多种测量方式
  • 可测量样品的形式包括液体、固体、粉末、纸张、织物、薄膜
  • 缓冲液自动识别功能
  • 测量方式可选自动保持或自动稳定
  • 自动关机功能
  • 传感器可拆卸,支持后续单独更换
  • 低电量指示
  • 故障报错提示
  • 带背光灯的显示屏,可在昏暗的环境下操作
  • IP67防护等级
  • 整机质保1年,电极质保六个月
提供三种不同型号:pH-11可以测试pH和mV(2点校准),pH-22可以测试pH和mV(3点校准),pH-33可以测试pH、mV和温度(5点校准)。
测量原理:玻璃电极
外壳材质:ABS环氧树脂
传感器材质:扁平式玻璃传感器
电池使用寿命:连续运行约400小时(无背光灯情况下)
Delivery information: 所有型号均包含:pH测试笔,pH 7.00 和 4.01缓冲液各1支,每支14ml,滴管,电池,操作手册,储存盒。