VWR®, 3D细胞培养皿
供应商: VWR
VWRI734-2967EA 0 CNY
VWRI734-2967 VWRI734-2968 VWRI734-2969
VWR®, 3D细胞培养皿
培养皿 组织培养皿
由聚苯乙烯(GPPS)和聚苯乙烯聚合物支架制成的VWR®3-D支架细胞培养皿能够最大程度地模拟动物和人体细胞的三维结构,为细胞相互作用提供理想的环境, 最大程度地扩大培养面积并提高产量。
  • 高度一致的支架(平均纤维直径为500和260 μm的孔距)提供优异的三维空间连通性,优异的养分传输,一致的代谢活性和培养结果的准确性
  • 抗细胞因子和生长因子的表面有助于细胞分泌物的收集,节省时间并减少了其他分离步骤的需要
  • 具有高连通性的开孔促进营养吸收和代谢
  • 比常规细胞培养皿更大的表面积,以提供更高的产量和最大的材料效率
  • 辐照灭菌
  • 不含DNase和RNase,无热原
应用包括细胞间相互作用机制,细胞免疫疗法,干细胞疗法,药物筛选和基于细胞的药物生产的研究。
Certifications: 经ISO 13485:2003和ISO 9001:2008认证.