VWR®, 细胞培养皿中的细胞培养玻片
供应商: VWR Collection
VWRI734-2973EA 2679 CNY
VWRI734-2973 VWRI734-2974 VWRI734-2975 VWRI734-2976
VWR®, 细胞培养皿中的细胞培养玻片
培养皿 组织培养皿
VWR®细胞培养玻片由医用级,高透明度的PET制成,具有高强度且不易断裂。 仅细胞培养玻片的表面经过亲水处理,因此贴壁细胞易于生长,而周围的培养皿表面却是疏水性的,这使得贴壁细胞难以生长。
  • 细胞培养玻片的透明度和透光率都很好,因此可以在光或荧光显微镜下清晰观察细胞
  • 在一个培养皿中使用多个细胞载玻片可以在相同条件下开展多因素,多指标,多水平的体外研究
  • 可选择Ø8或Ø10 mm细胞培养玻片,每个培养皿有12、18、32或45个细胞培养玻片
  • 可以同时为不同的研究和目标准备多个细胞培养玻片,从而提高工作效率
  • 细胞培养玻片上的凸耳有一定倾斜角度,方便操作人员直接夹紧,并刻有数字,便于识别
  • 不含DNase和RNase,无热原
整合的细胞培养玻片固定在培养皿中。 如果在细胞培养后需要进一步实验,则可以一片片取出细胞培养玻片,然后将其置于有需要的培养板或其他容器中。
Delivery information: 单独包装,以“剥开式”塑料泡罩包装提供。 每个盒子都配有单独包装的无菌金属镊子。 细胞培养玻片和镊子都经过伽马射线照射,打开后应立即使用。