VWR®, 试管口真空过滤系统
供应商: VWR Collection
VWRI514-1068EA 1202 CNY
VWRI514-1068 VWRI514-1069 VWRI514-1070 VWRI514-1071
VWR®, 试管口真空过滤系统
过滤器 瓶口过滤器
These units are ideal for minimising unnecessary transfers by filtering directly into the centrifuge tube.
  • Sterilised by electron beam irradiation
  • Non pyrogenic
PES膜:蛋白结合度低,低蛋白析出。非常适合于组织培养应用。
Delivery information: 每个PP离心管均配有一个单独包装的盖子用于储存。每个单独的组件都带有批号,以确保可追溯性。
Packaging: 包装在可重新密封的袋子中。离心管为单独包装。
Caution: 漏斗和试管的尺寸.