醋酸锌 98.0-102.0%, Technical Grade, J.T.Baker®
供应商: Avantor
Synonyms: 二水合醋酸锌
BAKR4304-REA 0 CNY
BAKR4304-R
醋酸锌 98.0-102.0%, Technical Grade, J.T.Baker®
醋酸锌
分子式: (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O
分子量: 219.51 g/mol
溶点: 237
MDL编号: MFCD00066961
CAS号: 5970-45-6
UN号: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10256
现在订购
产品技术规格
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 98.0 - 102.0 %
Assay ((CH₃COO)₂Zn·2H₂O) 98.0 - 102.0 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 7.0
Lead (Pb) ≤0.005 %