盖玻片,VistaVision
供应商: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
16004-308 16004-094 16004-328 16004-316_U
VWRU16004-308EA 238 CNY
VWRU16004-308 VWRU16004-094 VWRU16004-328 VWRU16004-316_U
盖玻片,VistaVision
盖玻片
显微镜盖玻璃由纯白色硼硅酸盐玻璃制成,具有出色的耐化学性和平坦度。
  • 耐化学药品
  • 无气泡和划痕
  • 在紫外线下无干扰的自发荧光
Certifications: ISO 8255-1