VWR®, 显微镜共聚焦皿
供应商: VWR Collection
VWRI734-2904EA 1807 CNY
VWRI734-2904 VWRI734-2906
VWR®, 显微镜共聚焦皿
培养皿 组织培养皿
共聚焦皿适用于荧光,共聚焦和相衬显微镜实验。 这些培养皿将标准的35毫米PS细胞培养皿的便利性与玻璃的光学优点结合在一起。可以提供Ø15 mm或Ø20 mm玻璃中心培养皿,可提供TC表面处理或未经TC表面处理的产品。
  • 由均质的硼硅酸盐玻璃制成,气泡和杂质含量低
  • 透明的医用级胶水,消色差
  • 培养皿表面光滑且无条纹,可最大程度地增加生长面积
  • 盖子上侧的边缘与培养皿边缘匹配,可轻松安全地堆叠
  • 通风盖可有效交换气体
  • 适用于所有活细胞测试
  • 通过辐射和非热源灭菌
Glass thickness: 0,16 to 0,19 mm.
Certifications: 经ISO 13485:2003 and ISO 9001:2008认证。