带标准接地接头的圆底烧瓶
供应商: VWR Collection
VWRI201-1351EA 115 CNY
VWRI201-1351 VWRI201-1352 VWRI201-1353 VWRI201-1354 VWRI201-1355 VWRI201-1356 VWRI201-1357 VWRI201-1358 VWRI201-1359 VWRI201-1321 VWRI201-1322 VWRI201-1326 VWRI201-1342 VWRI201-1343
带标准接地接头的圆底烧瓶
烧瓶 圆底烧瓶
3.3级透明硼硅玻璃
  • 优良的耐化学性
  • 耐高温
  • 热膨胀极小,较耐温度变化
经济性好,可用于多种实验室应用 带标签区。盖印目录编号,便于再订购。
DIN 12348
Certifications: DIN 12348