带标准接头的平底烧瓶
供应商: VWR Collection
VWRI201-1381EA 173 CNY
VWRI201-1381 VWRI201-1380 VWRI201-1382 VWRI201-1383 VWRI201-1384 VWRI201-1344 VWRI201-1348 VWRI201-1360 VWRI201-1361
带标准接头的平底烧瓶
烧瓶 平底烧瓶
3.3级透明硼硅玻璃
  • 优良的耐化学性
  • 耐高温
  • 热膨胀极小,较耐温度变化
经济性好,可用于多种实验室应用 带标签区。印刷目录编号,便于再订购。
DIN 12348
Certifications: DIN 12348