带标准接头锥形瓶
供应商: VWR
VWR®
VWRI201-1391EA 0 CNY
VWRI201-1391 VWRI201-1370 VWRI201-1392 VWRI201-1393 VWRI201-1394 VWRI201-1372 VWRI201-1390 VWRI201-1388 VWRI201-1389 VWRI201-1369 VWRI201-1395 VWRI201-1362 VWRI201-1373 VWRI201-1385 VWRI201-1363 VWRI201-1386 VWRI201-1387
带标准接头锥形瓶
烧瓶 三角烧瓶
硼硅玻璃,3.3级,透明
  • 优良的耐化学性
  • 耐高温
  • 热膨胀极小,较耐温度变化
经济性好,可用于多种实验室应用 带容积刻度和标签区。
Certifications: DIN 12387