低型烧杯
供应商: VWR
VWR®
VWRI213-0289EA 0 CNY
VWRI213-0289 VWRI213-0300 VWRI213-0301 VWRI213-0302 VWRI213-0303 VWRI213-0285 VWRI213-0286 VWRI213-0287 VWRI213-0288 VWRI213-0304 VWRI213-0305 VWRI213-0281 VWRI213-0282 VWRI213-0283 VWRI213-0284 VWRI213-0280 VWRI213-0278 VWRI213-0279 VWRI213-0296 VWRI213-0297 VWRI213-0298 VWRI213-0299 VWRI213-0292 VWRI213-0293 VWRI213-0294 VWRI213-0295 VWRI213-0290 VWRI213-0291
低型烧杯
烧杯
18/8不锈钢,防锈
  • 坚固耐用
  • 具有良好的耐热性
  • 表面光滑,清洁快速简便
全系列金属烧杯,可用于实验室中的多种应用。用于腐蚀性材料。带边或倾倒口,带或不带手柄。