回旋式振荡器,Advanced 10000
供应商: VWR
VWR®
VWRI444-2918EA 0 CNY
VWRI444-2918 VWRI444-2923 VWRI444-2922 VWRI444-2921 VWRI444-2920 VWRI444-2919
回旋式振荡器,Advanced 10000
振荡器 轨道振荡器
数字振荡器,带微处理器控制,适用于重荷载混合应用,如细胞培养、溶解度研究和萃取程序。可变速度控制提供了持续一致的振荡动作。Accu驱动振荡系统具有卓越的速度控制、精度、安全性和耐久性,可以持续监控振动速度,并即使在载荷变化的情况下,仍能保持设定点操作.
  • 两个独立的速度和时间LED显示屏
  • 整体式1 s到160 h计时器,可显示经过时间或倒计时,程序结束后可自动关闭并响起声音报警
  • −10到+60 °C操作温度(最大80%相对湿度,无结露),可用于培养箱、CO₂培养箱或冷房
  • 电机和驱动机构5年质保
实际速度与设定速度之间的精度达1%。变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,增强安全性。内置载荷传感器可以检测失衡情况,并自动减少分钟 100 min⁻¹至安全速度,以防止溅泼,保护样品。通过速度校准模式,用户可以重新校准速度显示,而RS232串口则为数据记录和装置控制提供了双向通信模式.
Delivery information: 随附防滑橡胶垫,但无附件。附件须单独订购。