VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
供应商: VWR Collection
VWRI444-2912EA 51756.18 CNY
VWRI444-2912 VWRI444-2913 VWRI444-2914
VWR® Standard 5000 Orbital Shaker
振荡器 轨道振荡器
高负载振荡器,带微处理器控制,适用于重荷载混合应用,如细菌悬液、染色和脱色操作。可变速度控制提供了持续一致的振荡动作。速度可通过1到10标度设置旋钮进行调节,且变速功能能够缓慢地将速度提升至所需设定点,增强安全性。
  • 持续操作或1到120分钟计时操作
  • 一系列可替换附件
  • 4到+40 °C操作温度(最大80%相对湿度,无结露),可用于培养箱、CO₂培养箱或冷藏室
Delivery information: 随附防滑橡胶垫,但无附件。附件须单独订购。其他平台和附件的详细信息请参见条目“VWR® Standard和Advanced系列回旋式振荡器”条目。