甲醇 VLSI
供应商: VWR Chemicals
Danger
VWRC85650.320EA 773.27 CNY
VWRC85650.320 VWRC85650.360
甲醇 VLSI
甲醇
分子式: CH₃OH
沸点: 64,6 °C (1013 hPa)
溶点: –98 °C
密度: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
闪点: 11 °C (closed cup)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00004595
CAS号: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN号: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM