四硫代钼酸铵 99.95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: Ammonium tetrathiomolybdate(VI)
389530010 389530100
ACRO389530010EA 0 CNY
ACRO389530010 ACRO389530100
四硫代钼酸铵 99.95%
四硫代钼酸铵
分子式: H₁₀MoN₂S₄
分子量: 262.284 g/mol
溶点: 300 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00136013
CAS号: 15060-55-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Brown to black Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm
Molybdenum (Mo) 35.5 to 38.1 %