三氟甲烷磺酸铵 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
388730050 388730250
ACRO388730050EA 0 CNY
ACRO388730050 ACRO388730250
三氟甲烷磺酸铵 99%
三氟甲烷磺酸铵
分子式: CH₄F₃NO₃S
溶点: 225 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00075332
CAS号: 38542-94-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %