硫代乙醇酸铵 70% 70% (w/w) in water
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 巯基乙酸
384682500 384680010
ACRO384682500EA 0 CNY
ACRO384682500 ACRO384680010
硫代乙醇酸铵 70% 70% (w/w) in water
硫代乙醇酸铵
分子式: C₂H₇NO₂S
分子量: 109.14 g/mol
沸点: 115 °C (760 mmHg)
溶点: –20 °C
密度: 1.22 g/cm³
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00137451
CAS号: 5421-46-5
UN号: 2922
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 68.0 to 72.0 %
Identification mercaptane:positive
pH 5.8 to 6.4
Iron (Fe) ≤0.2 ppm