Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M 在甲醇中
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
381360010
381360100
ACRO381360010EA
0
CNY
ACRO381360010
ACRO381360100
Trimethylsulphonium hydroxide 0.25 M 在甲醇中
Trimethylsulphonium Hydroxide
分子式:
C₃H₁₀OS 密度: 0,81 g/cm³ 闪点: 11 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00216756 CAS号: 17287-03-5 UN号: 3286 ADR: 3,II |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 0.20 to 0.30 M |