二甲酰氨基钠 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 二甲酰亚氨基
380430050 380430250
ACRO380430050EA 0 CNY
ACRO380430050 ACRO380430250
二甲酰氨基钠 98%
二甲酰氨基钠
分子式: C₂H₃NNaO₂
分子量: 96.04 g/mol
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00145302
CAS号: 18197-26-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %