三(乙腈基)环戊二烯六氟磷酸钌 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Warning
|
Synonyms:
三(乙腈基)环戊二烯基钌六氟磷酸
377890010
377892500
ACRO377890010EA
0
CNY
ACRO377890010
ACRO377892500
三(乙腈基)环戊二烯六氟磷酸钌 98%
三(乙腈基)环戊二烯六氟磷酸钌
分子式:
C₁₁H₉F₆N₃PRu 分子量: 429.24 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD02684569 CAS号: 80049-61-2 |
产品技术规格
Appearance | Yellow to orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥97.5 % (ex Ru) |