三叔丁氧基氢化铝锂 1.1 M in THF, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
377581000 377588000
ACRO377581000EA 0 CNY
ACRO377581000 ACRO377588000
三叔丁氧基氢化铝锂 1.1 M in THF, AcroSeal®
三叔丁氧基氢化铝锂
分子式: C₁₂H₂₈AlLiO₃
分子量: 254.27 g/mol
密度: 0.9 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011532
CAS号: 17476-04-9
UN号: 3399
ADR: 4.3 I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to hazy colorless Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Assay 28 to 32 % (LTTBA)