二-正丁基镁 0.5 M in heptane, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium,butyl(1-methylpropyl)-, dibutyl-magnesiu, Magnesium, dibutyl-
377771000 377778000
ACRO377771000EA 0 CNY
ACRO377771000 ACRO377778000
二-正丁基镁 0.5 M in heptane, AcroSeal®
二-正丁基镁
分子式: C₈H₁₈Mg
分子量: 138.537 g/mol
溶点: –71 °C
密度: 0.73 g/cm³
闪点: –4 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00015225
CAS号: 1191-47-5
UN号: 3399
ADR: 4.3 I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to slightly hazy colorless Solution
Titration 9.1 to 10.8 % (on Mg basis)