环己氯化镁 1.3 M in THF/toluene, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
377341000 377348000
ACRO377341000EA 0 CNY
ACRO377341000 ACRO377348000
环己氯化镁 1.3 M in THF/toluene, AcroSeal®
环己氯化镁
分子式: C₆H₁₁ClMg
密度: 0,95 g/cm³
闪点: –21 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00003816
CAS号: 931-51-1
UN号: 2924
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.26 to 1.40 M