4-氯苯基溴化镁 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
377251000
377258000
ACRO377251000EA
0
CNY
ACRO377251000
ACRO377258000
4-氯苯基溴化镁 1 M in THF/toluene, AcroSeal®
4-氯苯基溴化镁
分子式:
C₆H₄BrClMg 分子量: 215.76 g/mol 密度: 1 g/cm³ 闪点: –21 °C 存储条件: Ambient |
MDL编号:
MFCD00009926 CAS号: 873-77-8 UN号: 3399 ADR: 4.3 I |
产品技术规格
Appearance | Yellow to green to brown Slightly hazy solution |
Titration Active base | 0.95 to 1.15 M |