(三甲基硅基)甲基氯化镁 1.3 M in THF, AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (Trimethylsilyl)methylmagnesium chloride
377461000 377468000
ACRO377461000EA 0 CNY
ACRO377461000 ACRO377468000
(三甲基硅基)甲基氯化镁 1.3 M in THF, AcroSeal®
(三甲基硅基)甲基氯化镁
分子式: C₄H₁₁ClMgSi
密度: 1,04 g/cm³
闪点: –17 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00009916
CAS号: 13170-43-9
UN号: 3399
ADR: 4.3,I
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to hazy grey to brown-black Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.5 M