双环辛烯氯化铑二聚体 dimer 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
369371000 369375000
ACRO369371000EA 0 CNY
ACRO369371000 ACRO369375000
双环辛烯氯化铑二聚体 dimer 98%
双环辛烯氯化铑二聚体
分子式: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
分子量: 717.51 g/mol
溶点: 187…191 °C (dec.)
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00013287
CAS号: 12279-09-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %