叔丁基 2,2,2-三氯乙酰亚胺酯 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: TBTA
369330050 369330250
ACRO369330050EA 0 CNY
ACRO369330050 ACRO369330250
叔丁基 2,2,2-三氯乙酰亚胺酯 95%
叔丁基 2,2,2-三氯乙酰亚胺酯
分子式: C₆H₁₀Cl₃NO
分子量: 218.502 g/mol
沸点: 64…66 °C (15 mmHg)
溶点: 20 °C
密度: 1.222 g/cm³
闪点: 55 °C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00077410
CAS号: 98946-18-0
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %