Luperox 101XL, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-双(叔丁基)-2,5-二甲基己烷, 与碳酸钙及二氧化硅混合 92%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2,5-二甲基-2,5-二(叔丁基过氧基)己烷,与碳酸钙和二氧化硅的混合物
349900050 349901000
ACRO349900050EA 0 CNY
ACRO349900050 ACRO349901000
Luperox 101XL, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-双(叔丁基)-2,5-二甲基己烷, 与碳酸钙及二氧化硅混合 92%
Luperox 101XL, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-双(叔丁基)-2,5-二甲基己烷, 与碳酸钙及二氧化硅混合
分子式: C₁₆H₃₄O₄
分子量: 290.44 g/mol
沸点: 55…57 °C (7 mmHg)
溶点: 6 °C
密度: 0.87 g/cm³
闪点: 68 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00053715
CAS号: 78-63-7
UN号: 3103
ADR: 5.2
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.3 % (Hydroperoxides) as 2,5-dihydroperoxy-2,5-dimethyl-hexane