三(三甲硅基)膦 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
291700010
291700050
ACRO291700010EA
0
CNY
ACRO291700010
ACRO291700050
三(三甲硅基)膦 98%
三(三甲硅基)膦
分子式:
[(CH₃)₃Si]₃P 分子量: 250.541 g/mol 沸点: 243…244 °C 溶点: 24 °C 密度: 0.86 g/cm³ 存储条件: Freezer |
MDL编号:
MFCD00015487 CAS号: 15573-38-3 UN号: 2845 ADR: 4.2 I |
产品技术规格
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |