硼烷吡啶络合物 95%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
177010250 177011000
ACRO177010250EA 0 CNY
ACRO177010250 ACRO177011000
硼烷吡啶络合物 95%
硼烷吡啶络合物
分子式: C₅H₈BN
溶点: 10…11 °C
密度: 0,92 g/cm³
闪点: 73 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00012435
CAS号: 110-51-0
UN号: 2810
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥94 % (Active hydrogen)
HPLC ≥95.0 %