利血平 98%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
132280050 132280010
ACRO132280050EA 0 CNY
ACRO132280050 ACRO132280010
利血平 98%
利血平
分子式: C₃₃H₄₀N₂O₉
分子量: 608.69 g/mol
溶点: 265 °C (dec.)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00005091
CAS号: 50-55-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (60°C, 3 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥97.5 % (on dried basis)