硫酸铜, anhydrous 98%, 纯净
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
422870050 422875000
ACRO422870050EA 0 CNY
ACRO422870050 ACRO422875000
硫酸铜, anhydrous 98%, 纯净
硫酸铜
分子式: CuSO₄
溶点: 200 °C (dec.)
密度: 3,603 g/cm³ (25 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010981
CAS号: 7758-98-7
UN号: 3077
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light grey Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm