碱式碳酸铜 Cu 54-56%, pure
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 苯甲酰丙酮
196670250 196675000
ACRO196670250EA 0 CNY
ACRO196670250 ACRO196675000
碱式碳酸铜 Cu 54-56%, pure
碱式碳酸铜
分子式: CuCO₃·Cu(OH)₂
溶点: 200 °C
密度: 4 g/cm³ (20 °C)
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00010976
CAS号: 12069-69-1
UN号: 3077
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Green Crystalline powder
Assay 54 to 56 % (Cu)