二乙醚 99.5% stabilised, 符合Ph.Eur的分析规范。 用于分析
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
176820010 176820025 176820050
ACRO176820010EA 0 CNY
ACRO176820010 ACRO176820025 ACRO176820050
二乙醚 99.5% stabilised, 符合Ph.Eur的分析规范。 用于分析
二乙醚
分子式: (CH₃CH₂)₂O
沸点: 34,6 °C (760 mmHg)
溶点: –116 °C
密度: 0,714 g/cm³
闪点: –45 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00011646
CAS号: 60-29-7
UN号: 1155
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 ppm BHT
Relative density 0.714 to 0.716 kg/l
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity passes test
Cadmium (Cd) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0001 %
Acetone ≤0.002 %
Ethanol ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %
Peroxides ≤1 ppm