乙醇胺 99%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
149580010 149580025 149580250
ACRO149580010EA 0 CNY
ACRO149580010 ACRO149580025 ACRO149580250
乙醇胺 99%
乙醇胺
分子式: NH₂CH₂CH₂OH
沸点: 171 °C (1013 hPa)
密度: 1,012 g/cm³
闪点: 92 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00008183
CAS号: 141-43-5
UN号: 2491
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82bfb6ea7cf5dde341c60ff9cf752bc5c422eb28&vid=b387e8c39029da4ea050ba6dcfb6123d81ab03c8&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA