甲基硫代磺酸甲酯 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: S-甲基硫代甲基砜, MMTS
197390010 197390050
ACRO197390010EA 0 CNY
ACRO197390010 ACRO197390050
甲基硫代磺酸甲酯 97%
甲基硫代磺酸甲酯
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
分子式: C₂H₆O₂S₂
分子量: 126.19 g/mol
沸点: 69…71 °C (.4 mmHg)
密度: 1.227 g/cm³
闪点: 87 °C
存储条件: Ambient
MDL编号: MFCD00007565
CAS号: 2949-92-0
UN号: 3334
ADR: 9 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %