甲基锂 1.6 M 在乙醚中(±5%w / v), AcroSeal®
供应商: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
188751000
188758000
ACRO188751000EA
0
CNY
ACRO188751000
ACRO188758000
甲基锂 1.6 M 在乙醚中(±5%w / v), AcroSeal®
甲基锂
CAS No.: 917-54-4
分子式:
CH₃Li 密度: 0,7 g/cm³ 闪点: –17 °C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00008253 CAS号: 917-54-4 UN号: 3394 ADR: 4.2, |
产品技术规格
Appearance | Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Titration Total base | 1.43 to 1.75 M |
HPLC | ≥97.5 % |